2-Ethoxybenzonitrile ≥98.0%
Leverantör: TCI EUROPE
Fara
E0968-5G E0968-25G
TCIAE0968-5GEA 670 SEK
TCIAE0968-5G TCIAE0968-25G
2-Ethoxybenzonitrile ≥98.0%
2-Ethoxybenzonitrile
Formel: C₉H₉NO
MW: 147,18 g/mol
Kokpunkt: 45°C
Smältpunkt: 5°C
MDL Number: MFCD00001789
CAS nummer: 6609-57-0
UN: 3276
ADR: 6.1,III
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Light yellow to Yellow to Orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %