Ethyl-trans-4-hydroxycyclohexanecarboxylate ≥98.0%
Leverantör: TCI
E0838-5G
E0838-25G
TCIAE0838-5GEA
1450
SEK
TCIAE0838-5G
TCIAE0838-25G
Ethyl-trans-4-hydroxycyclohexanecarboxylate ≥98.0%
Ethyl-trans-4-hydroxycyclohexanecarboxylate
Formel:
C₉H₁₆O₃ Kokpunkt: 144°C |
MDL Number:
MFCD16295187 CAS nummer: 3618-04-0 |
Specifikation testresultat
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |