Ethyl-3-cyclopentene-1-carboxylate ≥97.0%
Leverantör: TCI
|
Varning
|
E0831-25G
E0831-5G
TCIAE0831-25GEA
2875
SEK
TCIAE0831-25G
TCIAE0831-5G
Ethyl-3-cyclopentene-1-carboxylate ≥97.0%
Ethyl-3-cyclopentene-1-carboxylate
Formel:
C₈H₁₂O₂ Kokpunkt: 64°C |
MDL Number:
MFCD06410819 CAS nummer: 21622-01-5 UN: 3272 ADR: 3,III |
Specifikation testresultat
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 97.0 % |