trans-4-Ethylcyclohexanol ≥96.0%
Leverantör: TCI
E0768-5G
E0768-1G
TCIAE0768-5GEA
3800
SEK
TCIAE0768-5G
TCIAE0768-1G
trans-4-Ethylcyclohexanol ≥96.0%
trans-4-Ethylcyclohexanol
Formel:
C₈H₁₆O Kokpunkt: 84°C |
MDL Number:
MFCD00070694 CAS nummer: 19781-62-5 |
Specifikation testresultat
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 96.0 % |