2-Ethoxy-5-nitropyridine ≥98.0%
Leverantör: TCI
|
Varning
|
E0536-25G
E0536-5G
TCIAE0536-25GEA
2075
SEK
TCIAE0536-25G
TCIAE0536-5G
2-Ethoxy-5-nitropyridine ≥98.0%
2-Ethoxy-5-nitropyridine
Formel:
C₇H₈N₂O₃ |
MDL Number:
MFCD01646181 CAS nummer: 31594-45-3 |
Specifikation testresultat
Purity (GC) | min. 98.0 % |