1-Ethylpyrrolidine ≥98.0%
Leverantör: TCI EUROPE
|
Fara
|
Synonyms:
N-Ethylpyrrolidine
E0510-25G
E0510-5G
TCIAE0510-25GEA
2525
SEK
TCIAE0510-25G
TCIAE0510-5G
1-Ethylpyrrolidine ≥98.0%
1-Ethylpyrrolidine
Formel:
C₆H₁₃N MW: 99,18 g/mol Kokpunkt: 105°C |
MDL Number:
MFCD01632186 CAS nummer: 7335-06-0 EINECS: 230-840-5 UN: 2733 ADR: 3,II |
Specifikation testresultat
Appearance | Colorless to Light yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Neutralization titration) | min. 97.0 % |