N-Carbethoxy-4-piperidone ≥97.0%
Leverantör: TCI EUROPE
Synonyms:
4-Piperidone-N-carboxylic acid ethyl ester, N-Ethoxycarbonyl-4-piperidone, Ethyl4-oxo-1-piperidinecarboxylate
E0403-25G
E0403-500G
TCIAE0403-25GEA
495
SEK
TCIAE0403-25G
TCIAE0403-500G
N-Carbethoxy-4-piperidone ≥97.0%
N-Carbethoxy-4-piperidone
Formel:
C₈H₁₃NO₃ MW: 171,19 g/mol Kokpunkt: 151°C Flampunkt: 87°C |
MDL Number:
MFCD00006188 CAS nummer: 29976-53-2 EINECS: 249-984-5 |
Specifikation testresultat
Appearance | Colorless to Light orange to Yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 97.0 % |