3-Ethoxy-2-cyclohexen-1-one ≥98.0%
Leverantör: TCI EUROPE
E0384-25ML
E0384-5ML
TCIAE0384-25MLEA
2325
SEK
TCIAE0384-25ML
TCIAE0384-5ML
3-Ethoxy-2-cyclohexen-1-one ≥98.0%
3-Ethoxy-2-cyclohexen-1-one
Formel:
C₈H₁₂O₂ MW: 140,18 g/mol Flampunkt: 107°C |
MDL Number:
MFCD00001580 CAS nummer: 5323-87-5 EINECS: 226-190-7 |
Specifikation testresultat
Appearance | Colorless to Light orange to Yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |