2-(3,4-Epoxycyclohexyl)ethyltrimethoxysilane ≥97.0%
Leverantör: TCI EUROPE
|
Varning
|
Synonyms:
Trimethoxy[2-(7-oxabicyclo[4.1.0]hept-3-yl)ethyl]silane, Trimethoxy[2-(7-oxabicyclo[4.1.0]heptan-3-yl)ethyl]silane
E0327-25ML
E0327-500ML
TCIAE0327-25MLEA
245
SEK
TCIAE0327-25ML
TCIAE0327-500ML
2-(3,4-Epoxycyclohexyl)ethyltrimethoxysilane ≥97.0%
2-(3,4-Epoxycyclohexyl)ethyltrimethoxysilane
Formel:
C₁₁H₂₂O₄Si MW: 246,38 g/mol Kokpunkt: 310°C Flampunkt: 141°C |
MDL Number:
MFCD00014485 CAS nummer: 3388-04-3 EINECS: 222-217-1 |
Specifikation testresultat
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 97.0 % |