Ethylene glycol monoisobutyl ether ≥98.0%
Leverantör: TCI
|
Fara
|
Synonyms:
Isobutyl Cellosolve, 2-Isobutoxyethanol
E0301-25ML
E0301-500ML
TCIAE0301-25MLEA
230
SEK
TCIAE0301-25ML
TCIAE0301-500ML
Ethylene glycol monoisobutyl ether ≥98.0%
Ethylene glycol monoisobutyl ether
Formel:
C₆H₁₄O₂ MW: 118.18 g/mol Kokpunkt: 160°C Flampunkt: 57°C |
MDL Number:
MFCD00059601 CAS nummer: 4439-24-1 EINECS: 224-658-5 UN: 1992 ADR: 3 III |
|
Specifikation testresultat
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |