Ethyl Isopropyl sulphide ≥98.0%
Leverantör: TCI
|
Fara
|
E0225-10G
E0225-5G
E0225-25G
TCIAE0225-10GEA
975
SEK
TCIAE0225-10G
TCIAE0225-5G
TCIAE0225-25G
Ethyl Isopropyl sulphide ≥98.0%
Ethyl Isopropyl sulphide
Formel:
C₅H₁₂S MW: 104.21 g/mol Kokpunkt: 103°C |
MDL Number:
MFCD00039908 CAS nummer: 5145-99-3 EINECS: 225-917-5 UN: 1993 ADR: 3 II |
Specifikation testresultat
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |