Ethylene glycol dibutyl ether ≥98.0%
Leverantör: TCI
Varning
Synonyms: Ethyleneglycoldi-n-butylether, Dibutyl Glycol, Dibutyl Cellosolve, 1,2-Dibutoxyethane
E0217-25ML E0217-500ML
TCIAE0217-25MLEA 325 SEK
TCIAE0217-25ML TCIAE0217-500ML
Ethylene glycol dibutyl ether ≥98.0%
Ethylene glycol dibutyl ether
Formel: C₁₀H₂₂O₂
MW: 174.28 g/mol
Kokpunkt: 202°C
Smältpunkt: –69°C
Flampunkt: 85°C
MDL Number: MFCD00048785
CAS nummer: 112-48-1
EINECS: 203-976-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a0e5c248071adc19c51e4fc708918eff1c4d8525&vid=a0e5c248071adc19c51e4fc708918eff1c4d8525&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %