N,N-Dimethyl-2-(trifluoromethyl)aniline 98,0 GC, T
Leverantör: TCI
D5605-1G D5605-5G
TCIAD5605-1GEA 1525 SEK
TCIAD5605-1G TCIAD5605-5G
N,N-Dimethyl-2-(trifluoromethyl)aniline 98,0 GC, T
N,N-Dimethyl-2-(trifluoromethyl)aniline
Formel: C₉H₁₀F₃N
MW: 189.18 g/mol
Kokpunkt: 170°C
MDL Number: MFCD01862096
CAS nummer: 54672-14-9
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %