1,1,3,3-Tetramethoxypropane för syntes, Sigma-Aldrich®
Leverantör: Merck
Varning
Synonyms: Malonaldehyde bis(dimethyl acetal)
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.20756.0005 8.20756.0250
8.20756.0005EA 252 SEK
8.20756.0005 8.20756.0250
1,1,3,3-Tetramethoxypropane för syntes, Sigma-Aldrich®
1,1,3,3-Tetramethoxypropane
Formel: C₇H₁₆O₄
MW: 164.2 g/mol
Kokpunkt: 183
Densitet: 0.99 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00008488
CAS nummer: 102-52-3
EINECS: 203-037-2
UN: 1993
ADR: 3 II
Order Now
Specifikation testresultat
Solubility (20 °C) slightly soluble
Molar Mass 164.2 g/mol
Boiling Point 183 °C
Vapor Pressure 1.7 hPa (20 °C)
Flash Point 66 °C
Refractive Index 1.4067 (20 °C, 589 nm)
Density 0.99 g/cm3 (20 °C)
pH 7 (H2O)
Viscosity kinematic 1.75 mm2/s (20 °C)