Dichloro(methyl)(2-phenylethyl)silane ≥98.0%
Leverantör: TCI EUROPE
|
Fara
|
Synonyms:
Dichloro(methyl)(phenethyl)silane
D5569-1G
D5569-5G
TCIAD5569-1GEA
405
SEK
TCIAD5569-1G
TCIAD5569-5G
Dichloro(methyl)(2-phenylethyl)silane ≥98.0%
Dichloro(methyl)(2-phenylethyl)silane
Formel:
C₉H₁₂Cl₂Si MW: 219,18 g/mol Kokpunkt: 245°C Flampunkt: 105°C |
MDL Number:
MFCD00018084 CAS nummer: 772-65-6 EINECS: 212-253-6 UN: 2987 ADR: 8,II |
Specifikation testresultat
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |