Methylpropyldichlorosilane ≥97.0%
Leverantör: TCI
|
Fara
|
Synonyms:
Silane, dichloromethylpropyl-, dichloro(methyl)(propyl)silane, Dichloro(methyl)propylsilane
D5568-25G
D5568-5G
TCIAD5568-25GEA
12550
SEK
TCIAD5568-25G
TCIAD5568-5G
Methylpropyldichlorosilane ≥97.0%
Methylpropyldichlorosilane
Formel:
C₄H₁₀Cl₂Si Kokpunkt: 124°C Flampunkt: 27°C |
MDL Number:
MFCD00013608 CAS nummer: 4518-94-9 EINECS: 224-843-0 UN: 2986 ADR: 8,II |
Specifikation testresultat
Appearance | Colorless to Light yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 97.0 % |