2,6-Diethyl-4-methylaniline ≥98.0%
Leverantör: TCI EUROPE
Varning
D5517-1G D5517-5G
TCIAD5517-1GEA 285 SEK
TCIAD5517-1G TCIAD5517-5G
2,6-Diethyl-4-methylaniline ≥98.0%
2,6-Diethyl-4-methylaniline
Formel: C₁₁H₁₇N
MW: 163,26 g/mol
Kokpunkt: 121°C
MDL Number: MFCD00035950
CAS nummer: 24544-08-9
EINECS: 246-307-5
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance White to Almost white clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %