1,3-Di(2-pyridyl)propane ≥97.0%
Leverantör: TCI EUROPE
D5415-25G
D5415-500G
TCIAD5415-25GEA
1050
SEK
TCIAD5415-25G
TCIAD5415-500G
1,3-Di(2-pyridyl)propane ≥97.0%
1,3-Di(2-pyridyl)propane
Formel:
C₁₃H₁₄N₂ MW: 198,27 g/mol Kokpunkt: 117°C |
CAS nummer:
15937-81-2 |
Specifikation testresultat
Appearance | White to Almost white clear liquid |
Purity (GC) | min. 97.0 % |