(3,3,3-Trifluoropropyl)dimethoxymethylsilane ≥98.0%
Leverantör: TCI
|
Varning
|
Synonyms:
Dimethoxy(methyl)(3,3,3-trifluoropropyl)silane, 1,1,1-Trifluoro-3-[dimethoxy(methyl)silyl]propane
D5328-5G
D5328-25G
TCIAD5328-5GEA
470
SEK
TCIAD5328-5G
TCIAD5328-25G
(3,3,3-Trifluoropropyl)dimethoxymethylsilane ≥98.0%
(3,3,3-Trifluoropropyl)dimethoxymethylsilane
Formel:
C₆H₁₃F₃O₂Si Kokpunkt: 85°C Flampunkt: 58°C |
MDL Number:
MFCD00053175 CAS nummer: 358-67-8 EINECS: 206-619-4 UN: 1993 ADR: 3,III |
|
Specifikation testresultat
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |