1,4-Diethynyl-2,5-dimethoxybenzene ≥98.0%
Leverantör: TCI EUROPE
D5315-1G
D5315-200MG
TCIAD5315-1GEA
2650
SEK
TCIAD5315-1G
TCIAD5315-200MG
1,4-Diethynyl-2,5-dimethoxybenzene ≥98.0%
1,4-Diethynyl-2,5-dimethoxybenzene
Formel:
C₁₂H₁₀O₂ MW: 186,21 g/mol Smältpunkt: 166°C |
MDL Number:
MFCD00846857 CAS nummer: 74029-40-6 |
Specifikation testresultat
Appearance | White to Yellow to Green powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |