Dimetylsulfoxid ≥99.0% för spektrofotometri
Leverantör: TCI EUROPE
Varning
Synonyms: Methanesulphinylmethane, Methyl sulphoxide, Dimethyl(oxido)sulphur, DMSO
D5293-100ML D5293-500ML
TCIAD5293-100MLEA 215 SEK
TCIAD5293-100ML TCIAD5293-500ML
Dimetylsulfoxid ≥99.0% för spektrofotometri
Dimetylsulfoxid
Formel: (CH₃)₂SO
MW: 78,14 g/mol
Kokpunkt: 189°C
Flampunkt: 95°C
MDL Number: MFCD00002089
CAS nummer: 67-68-5
EINECS: 200-664-3
Merck Index: 14,03259
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4f204e52e4620b1c83da07d4c7f3222879602703&vid=5443d9dcd1f268c5214fe906f8d4ccb4f0353461&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %
Absorbance (270nm) max. 0.40
Absorbance (275nm) max. 0.25
Absorbance (280nm) max. 0.20