2-Decyl-1-tetradecanol ≥97.0%
Leverantör: TCI EUROPE
Varning
Synonyms: 2-Decyltetradecan-1-ol
D5283-25ML D5283-500ML
TCIAD5283-25MLEA 375 SEK
TCIAD5283-25ML TCIAD5283-500ML
2-Decyl-1-tetradecanol ≥97.0%
2-Decyl-1-tetradecanol
Formel: C₂₄H₅₀O
MW: 354,66 g/mol
Kokpunkt: 177°C
Flampunkt: 209°C
MDL Number: MFCD00674096
CAS nummer: 58670-89-6
EINECS: 261-385-0
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %