2,6-Dibromoanisole ≥98.0%
Leverantör: TCI EUROPE
Varning
Synonyms: 1,3-Dibromo-2-methoxybenzene
D5279-1G D5279-5G
TCIAD5279-1GEA 670 SEK
TCIAD5279-1G TCIAD5279-5G
2,6-Dibromoanisole ≥98.0%
2,6-Dibromoanisole
Formel: C₇H₆Br₂O
MW: 265,93 g/mol
Kokpunkt: 145°C
Smältpunkt: 13°C
MDL Number: MFCD00093270
CAS nummer: 38603-09-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3ee4820c0acc0fb668ee2a84a4d3b5b86ae49cc9&vid=3ee4820c0acc0fb668ee2a84a4d3b5b86ae49cc9&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %