2-Decylthiophene ≥97.0%
Leverantör: TCI EUROPE
D5240-1ML
D5240-5ML
TCIAD5240-1MLEA
870
SEK
TCIAD5240-1ML
TCIAD5240-5ML
2-Decylthiophene ≥97.0%
2-Decylthiophene
Formel:
C₁₄H₂₄S MW: 224,41 g/mol Kokpunkt: 167°C |
MDL Number:
MFCD00715761 CAS nummer: 24769-39-9 |
Specifikation testresultat
Appearance | Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid |
Purity (GC) | min. 97.0 % |