1,3-Difluoro-5-propylbenzene ≥98.0%
Leverantör: TCI
|
Varning
|
D5134-1G
D5134-5G
TCIAD5134-1GEA
655
SEK
TCIAD5134-1G
TCIAD5134-5G
1,3-Difluoro-5-propylbenzene ≥98.0%
1,3-Difluoro-5-propylbenzene
Formel:
C₉H₁₀F₂ Kokpunkt: 170°C |
MDL Number:
MFCD12405568 CAS nummer: 183245-00-3 UN: 1993 ADR: 3,III |
|
Specifikation testresultat
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |