2,3-Difluorobenzylamine ≥98.0%
Leverantör: TCI EUROPE
|
Fara
|
Synonyms:
(2,3-Difluorophenyl)methanamine
D5133-1G
D5133-5G
TCIAD5133-1GEA
1800
SEK
TCIAD5133-1G
TCIAD5133-5G
2,3-Difluorobenzylamine ≥98.0%
2,3-Difluorobenzylamine
Formel:
C₇H₇F₂N MW: 143,14 g/mol Flampunkt: 77°C |
MDL Number:
MFCD00070793 CAS nummer: 72235-51-9 UN: 2735 ADR: 8,III |
Specifikation testresultat
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |