4-[Difluoro(3,4,5-trifluorophenoxy)methyl]-3,5-difluoro-4'-n-propylbiphenyl ≥98.0%
Leverantör: TCI
D5130-1G D5130-5G
TCIAD5130-1GEA 725 SEK
TCIAD5130-1G TCIAD5130-5G
4-[Difluoro(3,4,5-trifluorophenoxy)methyl]-3,5-difluoro-4'-n-propylbiphenyl ≥98.0%
4-[Difluoro(3,4,5-trifluorophenoxy)methyl]-3,5-difluoro-4'-n-propylbiphenyl
Formel: C₂₂H₁₅F₇O
Smältpunkt: 49°C
MDL Number: MFCD18451990
CAS nummer: 303186-20-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=379581db9cbcb220f284a3ebc5a6f206e38d70e2&vid=379581db9cbcb220f284a3ebc5a6f206e38d70e2&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %