α-Chloro-3,4-difluorotoulene ≥96.0%
Leverantör: TCI
|
Fara
|
Synonyms:
1-(Chloromethyl)-3,4-difluorobenzene, 3,4-Difluorobenzyl chloride, 4-(Chloromethyl)-1,2-difluorobenzene
D5117-5G
D5117-25G
TCIAD5117-5GEA
455
SEK
TCIAD5117-5G
TCIAD5117-25G
α-Chloro-3,4-difluorotoulene ≥96.0%
α-Chloro-3,4-difluorotoulene
Formel:
C₇H₅ClF₂ Kokpunkt: 80°C |
MDL Number:
MFCD00236218 CAS nummer: 698-80-6 UN: 3265 ADR: 8,III |
Specifikation testresultat
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 96.0 % |