Diethyl (Ethoxymethyl)phosphonate ≥98.0%
Leverantör: TCI
|
Varning
|
Synonyms:
(Ethoxymethyl)phosphonic acid Diethyl ester
D5095-5G
D5095-25G
TCIAD5095-5GEA
975
SEK
TCIAD5095-5G
TCIAD5095-25G
Diethyl (Ethoxymethyl)phosphonate ≥98.0%
Diethyl (Ethoxymethyl)phosphonate
Formel:
C₇H₁₇O₄P Kokpunkt: 103°C |
CAS nummer:
10419-80-4 |
Specifikation testresultat
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |