1,5-Dimethyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole ≥98.0%
Leverantör: TCI EUROPE
|
Varning
|
Synonyms:
1,5-Dimethyl-3-(trifluoromethyl)pyrazole
D5071-200MG
D5071-1G
TCIAD5071-200MGEA
405
SEK
TCIAD5071-200MG
TCIAD5071-1G
1,5-Dimethyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole ≥98.0%
1,5-Dimethyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole
Formel:
C₆H₇F₃N₂ MW: 164,13 g/mol Kokpunkt: 71°C |
MDL Number:
MFCD04972844 CAS nummer: 79080-31-2 UN: 1993 ADR: 3,III |
Specifikation testresultat
Appearance | Colorless to Light yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |