N,N-Diethyl-2,2,2-trifluoroacetamide ≥98.0%
Leverantör: TCI
Varning
D5063-5G D5063-25G
TCIAD5063-5GEA 815 SEK
TCIAD5063-5G TCIAD5063-25G
N,N-Diethyl-2,2,2-trifluoroacetamide ≥98.0%
N,N-Diethyl-2,2,2-trifluoroacetamide
Formel: C₆H₁₀F₃NO
MW: 169.15 g/mol
Kokpunkt: 160°C
Flampunkt: 43°C
MDL Number: MFCD00192034
CAS nummer: 360-92-9
UN: 1993
ADR: 3 III
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %