1,5-Dimethyl-2,4-bis[2-(trimethylsilyl)ethynyl]benzene ≥97.0%
Leverantör: TCI
D5029-1G D5029-5G
TCIAD5029-1GEA 670 SEK
TCIAD5029-1G TCIAD5029-5G
1,5-Dimethyl-2,4-bis[2-(trimethylsilyl)ethynyl]benzene ≥97.0%
1,5-Dimethyl-2,4-bis[2-(trimethylsilyl)ethynyl]benzene
Formel: C₁₈H₂₆Si₂
Kokpunkt: 140°C
CAS nummer: 1379822-08-8
Order Now
Specifikation testresultat
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 55.0 to 59.0 deg-C