2,8-Dibromodibenzothiophene 5,5-Dioxide ≥95.0%
Leverantör: TCI EUROPE
Synonyms:
2,8-Dibromodibenzo[b,d]thiophene 5,5-dioxide, 2,8-Dibromodibenzothiophene sulphone, 2,8-Dibromodibenzosulpholane
D5027-200MG
D5027-1G
TCIAD5027-200MGEA
965
SEK
TCIAD5027-200MG
TCIAD5027-1G
2,8-Dibromodibenzothiophene 5,5-Dioxide ≥95.0%
2,8-Dibromodibenzothiophene 5,5-Dioxide
Formel:
C₁₂H₆Br₂O₂S MW: 374,05 g/mol Smältpunkt: 361°C |
MDL Number:
MFCD00093102 CAS nummer: 40307-15-1 |
Specifikation testresultat
Appearance | White to Light yellow powder to crystal |
Purity (GC) | min. 95.0 % |