1,5-Diiodo-2,4-dimethylbenzene ≥97.0%
Leverantör: TCI EUROPE
Varning
Synonyms: 4,6-Diiodo-m-xylene
D5005-1G D5005-5G
TCIAD5005-1GEA 375 SEK
TCIAD5005-1G TCIAD5005-5G
1,5-Diiodo-2,4-dimethylbenzene ≥97.0%
1,5-Diiodo-2,4-dimethylbenzene
Formel: C₈H₈I₂
MW: 357,96 g/mol
CAS nummer: 4102-50-5
Order Now
Specifikation testresultat
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 70.0 to 74.0 deg-C