Dimetylacetal för syntes, Sigma-Aldrich®
Leverantör: Merck
Fara
Synonyms: 1,1-Dimetoxietan
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.20002.0025 8.20002.0100 8.20002.9010
8.20002.0025EA 535 SEK
8.20002.0025 8.20002.0100 8.20002.9010
Dimetylacetal för syntes, Sigma-Aldrich®
Dimetylacetal
Formel: C₄H₁₀O₂
MW: 90.12 g/mol
Kokpunkt: 64
Smältpunkt: –113 °C
Densitet: 0.8505 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00008493
CAS nummer: 534-15-6
EINECS: 208-589-8
UN: 2377
ADR: 3 II
Merck Index: 13,03253
Order Now
Specifikation testresultat
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point -113 °C
Molar Mass 90.12 g/mol
Boiling Point 63 - 65 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 200 hPa (20 °C)
Flash Point -17 °C
Refractive Index 1.3665 (20 °C, 589 nm)
Density 0.85 g/cm3 (20 °C)
Hazard Class 3
Hazard Class Description Flammable liquid