4,4-Diphenyl-2-cyclohexen-1-one ≥98.0%
Leverantör: TCI EUROPE
D4982-1G D4982-5G
TCIAD4982-1GEA 1275 SEK
TCIAD4982-1G TCIAD4982-5G
4,4-Diphenyl-2-cyclohexen-1-one ≥98.0%
4,4-Diphenyl-2-cyclohexen-1-one
Formel: C₁₈H₁₆O
MW: 248,33 g/mol
MDL Number: MFCD00075159
CAS nummer: 4528-64-7
Order Now
Specifikation testresultat
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 94.0 to 99.0 deg-C