Diethylcyanamide ≥98.0%
Leverantör: TCI
|
Fara
|
D4965-1G
D4965-5G
TCIAD4965-1GEA
295
SEK
TCIAD4965-1G
TCIAD4965-5G
Diethylcyanamide ≥98.0%
Diethylcyanamide
Formel:
C₅H₁₀N₂ Kokpunkt: 188°C Flampunkt: 69°C |
MDL Number:
MFCD00001769 CAS nummer: 617-83-4 EINECS: 210-532-7 UN: 3276 ADR: 6.1 III |
Specifikation testresultat
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |