1,4-Dimethoxy-2-butyne ≥98.0%
Leverantör: TCI EUROPE
Varning
D4951-1ML D4951-5ML
TCIAD4951-1MLEA 485 SEK
TCIAD4951-1ML TCIAD4951-5ML
1,4-Dimethoxy-2-butyne ≥98.0%
1,4-Dimethoxy-2-butyne
Formel: C₆H₁₀O₂
MW: 114,14 g/mol
Kokpunkt: 157°C
Smältpunkt: –39°C
Flampunkt: 53°C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD00048069
CAS nummer: 16356-02-8
UN: 3271
ADR: 3,III
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %