4-(Difluoromethoxy)toluene ≥96.0%
Leverantör: TCI
|
Varning
|
D4936-1G
D4936-5G
TCIAD4936-1GEA
645
SEK
TCIAD4936-1G
TCIAD4936-5G
4-(Difluoromethoxy)toluene ≥96.0%
4-(Difluoromethoxy)toluene
Formel:
C₈H₈F₂O Kokpunkt: 167°C |
MDL Number:
MFCD00042253 CAS nummer: 1583-83-1 EINECS: 216-434-0 |
Specifikation testresultat
Appearance | Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid |
Purity (GC) | min. 96.0 % |