α,α,α,2,5-Pentafluorotoluene ≥98.0%
Leverantör: TCI EUROPE
Varning
Synonyms: 2,5-Difluorobenzotrifluoride
D4933-1G D4933-5G
TCIAD4933-1GEA 295 SEK
TCIAD4933-1G TCIAD4933-5G
α,α,α,2,5-Pentafluorotoluene ≥98.0%
α,α,α,2,5-Pentafluorotoluene
Formel: C₇H₃F₅
MW: 182,09 g/mol
Kokpunkt: 108°C
Smältpunkt: –14°C
MDL Number: MFCD00042494
CAS nummer: 393-38-4
UN: 1993
ADR: 3,III
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %