N,N'-Diphenyl-N,N'-di(m-tolyl)-1,4-phenylenediamine ≥98.0%
Leverantör: TCI EUROPE
D4930-1G D4930-5G
TCIAD4930-1GEA 1100 SEK
TCIAD4930-1G TCIAD4930-5G
N,N'-Diphenyl-N,N'-di(m-tolyl)-1,4-phenylenediamine ≥98.0%
N,N'-Diphenyl-N,N'-di(m-tolyl)-1,4-phenylenediamine
Formel: C₃₂H₂₈N₂
MW: 440,59 g/mol
CAS nummer: 80223-29-6