1,4-Di(1-pyrenyl)benzene ≥98.0%
Leverantör: TCI EUROPE
Synonyms: 1,1'-(1,4-Phenylene)bispyrene, 1,4-Di(pyren-1-yl)benzene
D4922-200MG D4922-1G
TCIAD4922-200MGEA 830 SEK
TCIAD4922-200MG TCIAD4922-1G
1,4-Di(1-pyrenyl)benzene ≥98.0%
1,4-Di(1-pyrenyl)benzene
Formel: C₃₈H₂₂
MW: 478,59 g/mol
MDL Number: MFCD12022457
CAS nummer: 475460-77-6
Order Now
Specifikation testresultat
Purity (HPLC) min. 98.0 area%