1,4-Di(1-pyrenyl)benzene ≥98.0%
Leverantör: TCI
D4922-200MG
D4922-1G
TCIAD4922-200MGEA
790
SEK
TCIAD4922-200MG
TCIAD4922-1G
1,4-Di(1-pyrenyl)benzene ≥98.0%
1,4-Di(1-pyrenyl)benzene
Formel:
C₃₈H₂₂ |
MDL Number:
MFCD12022457 CAS nummer: 475460-77-6 |
Specifikation testresultat
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |