(Difluoromethyl)benzene ≥98.0%
Leverantör: TCI EUROPE
|
Fara
|
D4915-1G
D4915-5G
TCIAD4915-1GEA
1350
SEK
TCIAD4915-1G
TCIAD4915-5G
(Difluoromethyl)benzene ≥98.0%
(Difluoromethyl)benzene
Formel:
C₇H₆F₂ Kokpunkt: 135°C Flampunkt: 35°C |
MDL Number:
MFCD03788488 CAS nummer: 455-31-2 UN: 2920 ADR: 8,II |
Specifikation testresultat
Appearance | Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |