Acetal ≥98% för syntes, Sigma-Aldrich®
Leverantör: Merck
|
Fara
|
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.01366.0005
8.01366.0250
8.01366.9047
8.01366.0002
8.01366.9009
8.01366.0005EA
472
SEK
8.01366.0005
8.01366.0250
8.01366.9047
8.01366.0002
8.01366.9009
Acetal ≥98% för syntes, Sigma-Aldrich®
Formel:
C₆H₁₄O₂ Kokpunkt: 102,7 °C (1013 hPa) Smältpunkt: –100 °C Densitet: 0,83 g/cm³ (20 °C) Flampunkt: –21 °C Storage Temperature: Kylskåp |
MDL Number:
MFCD00009243 CAS nummer: 105-57-7 EINECS: 203-310-6 UN: 1088 ADR: 3,II Merck Index: 13,00040 |