2,6-Di(2H-1,2,3-triazol-4-yl)pyridine ≥98.0%
Leverantör: TCI EUROPE
|
Varning
|
D4879-200MG
D4879-1G
TCIAD4879-200MGEA
725
SEK
TCIAD4879-200MG
TCIAD4879-1G
2,6-Di(2H-1,2,3-triazol-4-yl)pyridine ≥98.0%
2,6-Di(2H-1,2,3-triazol-4-yl)pyridine
Formel:
C₉H₇N₇ MW: 213,20 g/mol |
CAS nummer:
1542234-40-1 |
Specifikation testresultat
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (Neutralization titration) | min. 97.0 % |