2,4-Dimethoxybenzonitrile ≥99.0%
Leverantör: TCI
Fara
D4854-5G D4854-25G
TCIAD4854-5GEA 375 SEK
TCIAD4854-5G TCIAD4854-25G
2,4-Dimethoxybenzonitrile ≥99.0%
2,4-Dimethoxybenzonitrile
Formel: C₉H₉NO₂
MW: 163.18 g/mol
Kokpunkt: 283
Smältpunkt: 96.5
MDL Number: MFCD00001786
CAS nummer: 4107-65-7
EINECS: 223-886-2
UN: 3439
ADR: 6.1 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=80b2d28acf03c3500abee4bc0dccc21f4816eb0f&vid=80b2d28acf03c3500abee4bc0dccc21f4816eb0f&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 93.0 to 97.0 deg-C