4-(Diethylamino)benzonitrile 98,0 GC, T
Leverantör: TCI
Fara
D4852-5G D4852-25G
TCIAD4852-5GEA 510 SEK
TCIAD4852-5G TCIAD4852-25G
4-(Diethylamino)benzonitrile 98,0 GC, T
4-(Diethylamino)benzonitrile
Formel: C₁₁H₁₄N₂
MW: 174.25 g/mol
MDL Number: MFCD00019754
CAS nummer: 2873-90-7
EINECS: 220-712-7
UN: 3439
ADR: 6.1 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=abe7b3091cf6c2e194443b1440a7f2492875758c&vid=abe7b3091cf6c2e194443b1440a7f2492875758c&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 66.0 to 70.0 deg-C