4,6-Dichloro-2-methylquinoline ≥98.0%
Leverantör: TCI
|
Varning
|
D4782-1G
D4782-5G
TCIAD4782-1GEA
1125
SEK
TCIAD4782-1G
TCIAD4782-5G
4,6-Dichloro-2-methylquinoline ≥98.0%
4,6-Dichloro-2-methylquinoline
Formel:
C₁₀H₇Cl₂N |
MDL Number:
MFCD00272372 CAS nummer: 53342-53-3 |
Specifikation testresultat
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 83.0 to 87.0 deg-C |