(3,3,3-Trifluoropropyl)dichloromethylsilane ≥98.0%
Leverantör: TCI
|
Fara
|
Synonyms:
Dichloro(methyl)(3,3,3-trifluoropropyl)silane, (3,3,3-Trifluoropropyl)methyldichlorosilane
D4729-5G
D4729-25G
TCIAD4729-5GEA
215
SEK
TCIAD4729-5G
TCIAD4729-25G
(3,3,3-Trifluoropropyl)dichloromethylsilane ≥98.0%
(3,3,3-Trifluoropropyl)dichloromethylsilane
Formel:
C₄H₇Cl₂F₃Si Kokpunkt: 123°C Flampunkt: 15°C |
MDL Number:
MFCD00039294 CAS nummer: 675-62-7 EINECS: 211-623-4 UN: 2985 ADR: 3,II |
Specifikation testresultat
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |